Wichtige Dokumente
685739
O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-hexafluorophosphat ChemDose™ Tabletten
Loading: 0.02mmol per tablet
Synonym(e):
ChemDose™ O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluroniumhexafluorophosphat Tabletten, HATU imprägnierte Tabletten
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
tablet
Matrix
magnesium aluminometasilicate base material
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)[C+](N(C)C)N1N=[N+]([O-])C2=C1C=CC=N2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)