Merck
685216
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-Jodpyridin
97%
Synonym(e):
4-Iod-3-fluorpyridin
Größe auswählen
5 G
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 138.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3FIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
InChIKey
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)