Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
X-tremeGENE™ 9 DNA-Transfektionsreagenz eignet sich zum Beispiel gut für die folgenden zellanalytischen Anwendungen:
Features and Benefits
- Erzielen physiologisch relevanter Ergebnisse mit einem Reagenz, das eine äußerst geringe Zytotoxizität für die maximale Lebensfähigkeit der Zellen nach der Transfektion aufweist.
- Einsparen von Zeit und vielen Arbeitsschritten, denn das X-tremeGENE 9 DNA-Transfektionsreagenz muss lediglich verdünnt, mit der Plasmid-DNA inkubiert und die Mischung direkt auf die Zellen (mit oder ohne Serum) pipettiert werden.
- Keine zeitraubenden Optimierungsverfahren mehr in häufig verwendeten Zelllinien.
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Polymer reagent for transfecting common cell lines | description High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines | description Universal polymer reagent for delivering DNA, siRNA, miRNA and CRISPR/RNP to many cell lines | description Polymer reagent for delivering siRNA to common cell lines |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| form liquid (aqueous solution) | form liquid (aqueous solution) | form liquid (aqueous solution) | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001), pkg of 1.0 mL (06365787001) | packaging pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001) | packaging pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001) | packaging pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml]) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.2 °F
flash_point_c
16.8 °C
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?