Merck
672114
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure-diisopropylester-chlorid
97%
Synonym(e):
Diisopropyl-chlorphosphat
Größe auswählen
5 G
CHF 219.00
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 219.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14ClO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (T)
97%
Brechungsindex
n20/D 1.417
SMILES String
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)