Wichtige Dokumente
163937
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidchlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Bis-(dimethylamido)-phosphorsäure-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
Dichte
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphoramide
SMILES String
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
InChIKey
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)