Merck
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.440
bp
125-127 °C/750 mmHg
Dichte
0.792 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChIKey
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)