DWK217215408
DURAN® narrow mouth reaction flask with beaded rim
glass flask, flask capacity (10,000 mL), single neck, round bottom
Synonym(e):
217215408
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Materialien
glass flask
round bottom
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217215408
Kolbenkapazität
(10,000 mL)
Allgemeine Beschreibung
The geometry permits very uniform heating
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with DIN ISO 1773
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Fired-on, highly durable white ceramic
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)