Wichtige Dokumente
W429300
1-Octen
98%
Synonym(e):
1-caprylene, Hexylethylene, Oct-1-ene, 1-octylene
Größe auswählen
CHF 58.60
Voraussichtliches Versanddatum14. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 58.60
Voraussichtliches Versanddatum14. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
36 mmHg ( 38 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
446 °F
Expl.-Gr.
3.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−101 °C (lit.)
Dichte
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
camphoraceous
SMILES String
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChIKey
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?