Merck
660043
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-Jodpyridin
97%
Größe auswählen
10 G
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 111.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3FIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
Fc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChIKey
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)