658693
Pd(II) EnCat® BINAP30
extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0
Synonym(e):
Palladiumacetat und BINAP, in Polyharnstoffmatrix microeingekapselt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
BINAP, 0.25
Pd, 1.0
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
0.39 mmol/g Pd loading
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low residual metal levels in crude product.
- Easy recovery of catalyst.
- Compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C–C bond forming reactions.
- Safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation.
- Efficiency and economy gains through recovery and recycling.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Nervous system
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?