Merck
699314
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® polyTPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
Größe auswählen
10 G
CHF 568.00
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 568.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
0.4 mmol/g Pd loading
Rechtliche Hinweise
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)