644706
Pd EnCat® TPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TPP 0.8, Pd 1.0
Synonym(e):
Palladiumacetat und Triphenylphosphin in Polyharnstoffmatrix microeingekapselt, 0.4 mmol Pd/g, 1.0/0.8 Pd/TPP
About This Item
Empfohlene Produkte
Enthält
0.26-0.35 mmol/g phosphorous
0.37-0.44 mmol/g palladium
Zusammensetzung
Pd, 1.0
TPP, 0.8
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
0.4 mmol/g Pd loading
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- low residual metal levels in crude product
- easy recovery of catalyst
- compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C-C bond forming reactions
- safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation
- efficiency and economy gains through recovery and recycling
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 - -7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-23 - -22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.