Merck
641820
Sigma-Aldrich
Allyl-(diethylamino)-dimethylsilan
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
Dichte
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
InChIKey
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.1 °F
Flammpunkt (°C)
-9.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)