Wichtige Dokumente
415642
Ethylphenylphosphinat
94%
Synonym(e):
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
94%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
InChIKey
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phenylphosphinate ethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phenylphosphinate ethyl ester
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?