480983
Propin
≥97%
Synonym(e):
Allylene, Methylacetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
gas
bp
−23.2 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−102.7 °C (lit.)
SMILES String
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
InChIKey
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a fuel for stoichiometric low-pressure flat-flames in isomer-specific combustion studies.
- In the synthesis of polycyclic aromatic hydrocarbons under various reaction conditions.
- In the synthesis of phenylacetylenes.
- In the selective synthesis of propene by catalytic hydrogenation using Pt/Al2O3 catalyst.
Verpackung
Compatible with the following:
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)