Merck
640751
Sigma-Aldrich
(4-Jodphenylethynyl)trimethylsilan
97%
Synonym(e):
1-Iodo-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Trimethylsilyl-2-(4-iodophenyl)acetylene, 4-Iodophenyl(trimethylsilyl)acetylene, 4-Trimethylsilylethynyliodobenzene, [(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [2-(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Größe auswählen
1 G
CHF 101.00
5 G
CHF 352.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 101.00
5 G
CHF 352.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13ISi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H13ISi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChIKey
WOOFAKCCTQIPLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)