Merck
551260
Sigma-Aldrich
5-Oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-3-carbonsäure
Synonym(e):
1-Phenyl-3-carboxy-5-pyrazolone, 3-Carboxy-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Größe auswählen
25 G
CHF 163.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 163.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
237 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O3/c13-9-6-8(10(14)15)11-12(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,14,15)
InChIKey
IMZSHPUSPMOODC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in synthesis of:
  • Pyrazolone derivatives for antiprion activity via heterocyclocondensation
  • Heterocyclic thiazolidinone and azetidinone compound for antibacterial studies
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)