Unfortunately, the solubility of this product has not been tested.
Wichtige Dokumente
637602
Barium-Ferrit
nanopowder, <100 nm particle size (BET), >97% trace metals basis
Synonym(e):
Barium Eisenoxid, Barium-dodecaeisen-nonadecaoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>97% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
<100 nm (BET)
SMILES String
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
InChIKey
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
-
Is the product Barium ferrite (637602) soluble in water?