Merck
641650
Sigma-Aldrich
Kupfer-Zink-Eisenoxid
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonym(e):
Kupfer-Zinkferrit, Zink-Kupfer-Eisenoxid, Zink-Kupferferrit
Größe auswählen
10 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 101.00
About This Item
Lineare Formel:
CuZnFe2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
<100 nm (BET)
Dichte
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
InChIKey
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)