Merck
637254
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Anatase
nanopowder, <25 nm particle size, 99.7% trace metals basis
Synonym(e):
Titandioxid
Größe auswählen
50 G
CHF 231.00
500 G
CHF 348.00
100 G
CHF 445.00
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 231.00
500 G
CHF 348.00
100 G
CHF 445.00
About This Item
Lineare Formel:
TiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.7% trace metals basis
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
45-55 m2/g
Partikelgröße
<25 nm
mp (Schmelzpunkt)
1825 °C (lit.)
Dichte
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.04‑0.06 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser Titan(IV)-oxid, Anatas-Nanopulver ist ein feines weißes Pulver, das aus Titandioxid-Nanopartikeln mit einer Partikelgröße von weniger als 25 nm besteht. Anatas ist ein metastabiles Polymorph von TiO2, das weniger hart und weniger dicht ist als das Rutil-Polymorph. Optisch gesehen hat das Anatas-Nanopulver einen niedrigeren Brechungsindex, absorbiert weniger UV-Licht und weist eine höhere photokatalytische Aktivität auf als das Rutil-Polymorph. Daher wird Anatas häufig bei Anwendungen bevorzugt, bei denen photokatalytische Aktivität erwünscht ist, wie z. B. bei selbstreinigenden Oberflächen und Solarzellen.
Anwendung
Titandioxidpaste kann als transparente Beschichtung für selbstreinigendes Glas verwendet werden.[1]Es gibt Berichte über Titandioxid-Acrylat-Nanokomposite mit geringer optischer Streuung.[2] Es wurden Metallkontakte in Solarzellen auf der Basis von Titandioxid und Di-(isothiocyanat)-bis-(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylat)ruthenium(II) untersucht.[3]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mojca Pavlin et al.
International journal of molecular sciences, 23(11) (2022-06-11)
Alongside physiochemical properties (PCP), it has been suggested that the protein corona of nanoparticles (NPs) plays a crucial role in the response of immune cells to NPs. However, due to the great variety of NPs, target cells, and exposure protocols
Cell cycle synchronization reveals greater G2/M-phase accumulation of lung epithelial cells exposed to titanium dioxide nanoparticles
Medina-Reyes, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 1-7 (2014)
Preparation of small particles of titanium (IV) oxide
Mohs CR and Klabunde KJ
Nanophase Materials, 260, 121-124 (1994)
TiO2-Acrylate Nanocomposites Elaborated by UV-Curing with Tunable Properties.
Burunkova JA, et al.
Solid State Phenomena, 200, 173-177 (2013)
Saher Fatima et al.
Pharmaceutics, 13(10) (2021-10-24)
Multi-drug resistant (MDR) bacterial cells embedded in biofilm matrices can lead to the development of chronic cariogenesis. Here, we isolated and identified three Gram-positive MDR oral cocci, (1) SJM-04, (2) SJM-38, and (3) SJM-65, and characterized them morphologically, biochemically, and
Artikel
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Alle anzeigen
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. Is this product hydrophilic or lipophilic? If it exhibits that property, could you please explain the reason behind it?
    1 answer
    1. TiO2 powders are generally considered to be hydrophilic, with anatase polymorphs being more so than rutile. Uncoated TiO2 powders such as this one also have more hydrophilic properties than inorganic- or organic-coated powders. Anatase has a high surface energy, which contributes to its ability to interact favorably with water molecules. This high energy facilitates the adsorption of water, leading to a hydrophilic surface. The presence of surface defects and the formation of hydroxyl groups (–OH) on the anatase surface enhance its affinity for water. The arrangement of Ti and O atoms in the tetragonal crystal structure allows for a more reactive surface compared to other polymorphs like rutile, which may have a more stable but less reactive surface.
      Helpful?
  2. Is this product a high-purity anatase phase TiO2 or Is it possible that the rutile phase is also included?
    1 answer
    1. This is a high purity anatase phase. There should not be rutile phase present.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Are the NP silanized? Do they need to be activated by UV for antimicrobial property?
    1 answer
    1. This product is packaged in glass vials and will not be salinized. Titanium (IV) oxide nanopowder has been proved to be the most active photocatalytic semiconductor under ultraviolet radiation. Ultraviolet (UV) light-mediated activation of titanium dioxide (TiO2) cleans the surface microenvironment through photocatalysis.
      Helpful?
  6. What possible solvents can be used with Titanium(IV) oxide, anatase - nanopowder?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry (13th ed.), titanium (IV) oxide is soluble in hot, concentrated sulfuric acid and hydrofluoric acid. It is insoluble in water, hydrochloric acid, and nitric acid.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What does "Trace Metal Basis" mean?
    1 answer
    1. For this product, the purity is determined by testing total metallic impurities. Our specifications only allow for a maximum of 1000 ppm. On the Certificate of Analysis, you will be able to see which metals were tested and the amount.
      Helpful?
  9. What is the morphology of Product 637254, Titanium(IV) oxide, anatase - nanopowder?
    1 answer
    1. According to the supplier, the morphology of this product is expected to be spherical.
      Helpful?
  10. What is the solubility of Product 637254, Titanium(IV) oxide, anatase - nanopowder?
    1 answer
    1. We do not test the solubility of this product. However, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th edition, this product is insoluble in water, HCl, HNO3 and dilute H2SO4. It is soluble in hot concentrated H2SO4 and hydrofluoric acid.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  