635669
4-Isopropylphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;;/h4-8H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup