Merck
617156
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-d
98 atom % D
Synonym(e):
Benzoesäure-OD
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i/hD
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable