Merck
575712
Sigma-Aldrich
Strontiumsulfid
≥99.9%
About This Item
Lineare Formel:
SrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.9%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: strontium
mp (Schmelzpunkt)
>2000 °C (lit.)
SMILES String
S=[Sr]
InChI
1S/S.Sr
InChIKey
XXCMBPUMZXRBTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)