S9765
Stärke, löslich
ACS reagent
Synonym(e):
Soluble Starch
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
potato
Qualitätsniveau
Qualität
ACS reagent
Form
powder
Glührückstand
≤0.4%
Farbe
white
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C, 2% in solution)
mp (Schmelzpunkt)
256 -258 °C ((493 - 496 °F ))
Löslichkeit
H2O: passes test
Eignung
passes test for sensitivity as indicator
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- als Referenzstandard für den Amyloglucosidase-Aktivitätsassay
- als Substrat für Amylase-Aktivität in Homogenaten des Verdauungstrakts von Fischen
- als Bestandteil einer Nährlösung in simulierten Redox-Modellen des menschlichen Darms
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Es sollte keine bemerkbare Veränderung an der Opaleszenz auftreten.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)