Merck
575054
Sigma-Aldrich
3-Furanborsäurepinacolester
98%
Synonym(e):
3-Furanboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
InChIKey
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.