Merck
574651
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycarbonylphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Carboethoxyphenylboronic acid
Größe auswählen
5 G
CHF 46.10
CHF 46.10
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 46.10
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 46.10
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChIKey
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
  • Reductive cross coupling reactions
  • Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
  • Transmetalation reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)