G2526
Gel Loading Buffer
for NA electrophoresis
Synonym(e):
6X DNA loading buffer, 6X DNA loading dye, 6X DNA loading solution, agarose gel loading buffer, agarose gel loading dye, agarose gel loading solution, sample loading buffer, sample loading dye, sample loading solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Fremdaktivität
RNAse, none detected
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation