Merck
569828
Sigma-Aldrich
Pyridinium-dichromat auf Silicagel
200-400 mesh, extent of labeling: 20 wt. % silica gel loading
Synonym(e):
PDC auf Silica
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kennzeichnungsgrad
20 wt. % silica gel loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1cc[nH+]cc1.c2cc[nH+]cc2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.7O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
InChIKey
LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.