345849
Dibenzoyl-L-weinsäure
98%
Synonym(e):
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-weinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −116°, c = 9 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
InChIKey
YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable