Wichtige Dokumente
33622
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
≥99.0% (T)
Synonym(e):
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid Monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
88-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES String
[H]O[H].OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
InChIKey
DXDIHODZARUBLA-DTPOWOMPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?