Merck
569607
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-iodpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
SMILES String
Brc1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChIKey
HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Bromo-2-iodopyridine may be used in the synthesis of the following:
  • 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride via reaction with isopropylmagnesium chloride solution[1]
  • 5-bromo-2-pyridylzinc iodide via treatment with active zinc in tetrahydrofuran[2]
  • 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine via halogen/trifluoromethyl displacement reaction
  • (5-bromopyridin-2-yl)zinc(II) chloride via multi-step synthesis[3]
  • 5,5′-dibromo-2,2′-bipyridine via multi-step synthesis[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"5-Bromo-2-pyridylzinc reagent; direct preparation and its coupling reactions"
Rieke.DR, et al.
Tetrahedron Letters, 52(2), 244-247 (2011)
"A functional triazine framework based on N-heterocyclic building blocks"
Hug S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(28), 13956- 13964 (2012)
"Synthesis of 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride and its application in the synthesis of functionalized pyridines"
Song JJ, et al.
Organic Letters, 6(26), 4905-4907 (2004)