Merck
720224
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-Brompyridin
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 33.30
CHF 33.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 33.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 33.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-146 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)