Wichtige Dokumente
566535
1-(Cyclohexylmethyl)-piperazin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4950 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC(CC1)CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h11-12H,1-10H2
InChIKey
LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?