Merck
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-butan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D −5.5±1°, neat
Dichte
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChIKey
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<69.8 °F
Flammpunkt (°C)
< 21 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1