Wichtige Dokumente
562246
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13BrMgO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]c1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13O2.BrH.Mg/c1-2-6-10(7-3-1)13-11-8-4-5-9-12-11;;/h2-3,6-7,11H,4-5,8-9H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide can be used:
- In the preparation of C-2 and C-20-diaryl steroidal derivatives.
- As an intermediate in the synthesis of multiblock copolymers having fullerene backbone for possible applications in photovoltaic devices.
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis of donor- acceptor multiblock copolymers incorporating fullerene backbone repeat units
Hiorns RC, et al.
Macromolecules, 43(14), 6033-6044 (2010)
Design and Diastereoselective Synthesis of C-2, C-20-Diaryl Steroidal Derivatives
Rey J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(20), 3781-3794 (2012)