Merck
347116
Sigma-Aldrich
Samarium(II)-iodid -Lösung
0.1 M in THF, contains samarium chips as stabilizer
Synonym(e):
Samarium(II)-iodid
Größe auswählen
25 ML
CHF 89.40
4 X 25 ML
CHF 114.00
100 ML
CHF 162.00
1 L
CHF 445.00
CHF 89.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 89.40
4 X 25 ML
CHF 114.00
100 ML
CHF 162.00
1 L
CHF 445.00
About This Item
Lineare Formel:
SmI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 89.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
samarium chips as stabilizer
Eignung der Reaktion
core: samarium
reagent type: catalyst
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
Konzentration
0.1 M in THF
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Samarium(II)-iodid (SmI2) kann als Reagenz für folgende Synthesen verwendet werden:
  • Benzannulierte Pyrrolizidinalkaloide und Indolizidine mittels SmI2-induzierten Zyklisierungen von Indol-Derivaten[1]
  • Chirale 4-substituierte 2-Oxazolidinone und 5,5-disubstituierte Oxazolidinone mittels asymmetrischer Reaktion nach Reformatsky[2]
  • γ-Aminoalkyl-substituierte γ-Butyrolactone mittels Ketyl-Alken-Kopplungsreaktion.[3]
Es kann ferner wie folgt eingesetzt werden:
  • Reduktion von konjugierten Doppel- und Dreifachbindungen zu Alkenen unter Verwendung von SmI2-/H2O-/Amin-Mischungen[4]
  • Umwandlung von β-Hydroxyketonen in 1,3-Diole mittels SmI2/H2O/Et3N[5]
  • Selektive Reduktion von 6-gliedrigen Lactonen zu den entsprechenden Diolen/Triolen unter Verwendung eines SmI2-H2O-Reagenzsystems[6]
SmI2 ist ein wirkungsvolles Ein-Elektron-Reduktionsmittel, das die Keton-Olefin- und Pinakol-Kupplungsreaktionen sowie Ketyl-Aryl-Zyklisierungen unter milden Bedingungen begünstigt.[7][8][9] Häufig verlaufen intramolekulare[10] wie intermolekulare[10] Kupplungen in stark stereoselektiver Weise. Es wird auch bei der Synthese von neuen heteroleptischen Samarium-Aryloxid/Cyclopentadienid-Komplexen verwendet.[11][12]
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 59, 10351-10351 (2003)
One-Step Highly Diastereoselective Synthesis of γ-Aminoalkyl-Substituted γ-Butyrolactones by an Asymmetric Samarium-Mediated Ketyl-Alkene Coupling Reaction
Fukuzawa S-I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(5), 2042-2044 (2003)
Zhaomin Hou et al.
Inorganic chemistry, 35(25), 7190-7195 (1996-12-04)
Synthesis of a new class of heteroleptic samarium aryloxide complexes has been achieved by the use of homoleptic samarium(II) bis(aryloxide) Sm(OAr)(2)(THF)(3) (1, Ar = C(6)H(2)Bu(t)(2)-2,6-Me-4) as a starting material, which is easily obtained by reaction of Sm(N(SiMe(3))(2))(2)(THF)(2) with 2 equiv
Synthesis of Substituted Cyclooctanols by a Samarium(II) Iodide Promoted 8-Endo Radical Cyclization Process
Gary A. Molander and Jeffrey A. McKie
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3186-3186 (1994)
Aldrichimica Acta, 24, 15-15 (1991)
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf