Merck
558559
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)9)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)