Wichtige Dokumente
554308
2,4,6-Trimethylphenylacetonitril
97%
Synonym(e):
Mesitylacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- ethyl mesitylacetate
- α-mesitylacetoacetonitrile
- mesitylacetone
- β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
- α-mesitylpropionic acid
- α-mesityl-8-phenylpropionitrile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)