Wichtige Dokumente
250376
4-Formylmorpholin
99%
Synonym(e):
Morpholin-4-carbaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-23 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChIKey
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
118 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?