Merck
533874
Sigma-Aldrich
Bromiodmethan
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 312.00
CHF 312.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 312.00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 312.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.6382 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
SMILES String
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
InChIKey
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact