Wichtige Dokumente
234478
1-Chlor-3-iodpropan
99%
Synonym(e):
Trimethylenchloriodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
Dichte
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChIKey
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?