Wichtige Dokumente
8.18153
Sigma-Aldrich
Diiodmethan
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Diiodmethan, Methyleniodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-841-5
NACRES:
NA.22
bp:
181 °C/1013 hPa (decomposition)
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
6 °C
Löslichkeit
0.8 g/L
Dichte
3.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 3,300–3,320
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup