242861
Chloriodmethan
97%
Synonym(e):
Chloromethyl iodide, Iodochloromethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
Dichte
2.422 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCI
InChI
1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
InChIKey
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter