Merck
516597
Sigma-Aldrich
Rink-Säure-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-hydroxymethyl]-phenol, polymer gebunden, Rink-Säure - instabiles (Hydroxymethyl)-Polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
InChI
1S/C24H24O4.C10H10.C8H8/c1-4-17-5-7-18(8-6-17)16-28-20-11-9-19(10-12-20)24(25)22-14-13-21(26-2)15-23(22)27-3;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h4-15,24-25H,1,16H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
XFCYBTFZHOFUSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)