Wichtige Dokumente
467839
Bismut(III)-nitrat Pentahydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Bismuth trinitrate pentahydrate
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: bismuth
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
bp
75-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
SMILES String
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChIKey
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)