Fortfahren mit
D3415
Bisphenol A-Diglycidylether
viscous liquid, PPARγ inhibitor
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
2,2-bis[4-(Glycidyloxy)phenyl]propan, 4,4′-Isopropylidendiphenol-diglycidylether, BADGE, D.E.R.® 332
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-823-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
299026
Form:
viscous liquid
CHF 90.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bisphenol A-Diglycidylether,
form
viscous liquid
Quality Segment
composition
Epoxide equivalent weight, 172-176
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
InChI key
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol-A-Diglycidylether ist ein Epoxidharz.
Application
Bisphenol-A-Diglycidylether hat folgende Anwendungen:
  • für die Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Expression von Propiomelanocortin (POMC):enhanced-EGFP (verbessertes grün fluoreszierendes Protein) in unseren transgenen Fischen
  • für die Untersuchung von Aushärtungsverhalten, Epoxidkinetik, Polyamidamin-Systemen und dem Einfluss des Einbaus von magnetischen Fe3O4 Nanopartikeln (MNP)
  • als wärmehärtendes Harz
  • für die Bestimmung der optimalen Zusammensetzung der Epoxid-Polysiloxan-Mischung
  • für die Herstellung von transparenten Nanoverbundstoffbeschichtungen auf Epoxidbasis
  • für die Herstellung, Beschichtung und Aushärtung von Epoxid-Graphen (E/G)
Biochem/physiol Actions
PPARγ-Inhibitor, der die Rosiglitazon- und Insulin-induzierte Adipogenese blockiert.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite Nuclear Receptors (PPARs) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Other Notes
Epoxidharz wird häufig zusammen mit DER 732 verwendet, um Blöcke unterschiedlicher Stärke und Härte zu bilden.
Legal Information
D.E.R. is a registered trademark of Blue Cube IP LLC
Disclaimer
Crystallizes very slowly at room-temperature; can be melted by heating up to 50-55 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1513831185475750
description
-
description
analytical standard
description
used as embedding medium
description
PO/phenol 1
form
viscous liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Epoxide equivalent weight, 172-176
composition
-
composition
-
composition
PO/phenol, 1
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisphenol A-Diglycidylether
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
264 - 268 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review