Merck
498556
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)C[Zn]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Zn/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AHKBKVBBHPRGDG-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)