Merck
925071
Sigma-Aldrich
Bis(ethylendiamin)kupfer(II)-hydroxid -Lösung
Technipur®, 1.0 M in H2O
Synonym(e):
Kupfer(II)-Ethylendiamin-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in H2O
SMILES String
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.[1][2]
Rechtliche Hinweise
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)
Determination of intrinsic viscosity-molecular weight relationship for cellulose in BmimAc/DMSO solutions.
Liu J, et al.
Cellulose, 23(4), 2341-2348 (2018)