Wichtige Dokumente
109223
1-Bromadamantan
99%
Synonym(e):
1-Adamantylbromid
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChIKey
VQHPRVYDKRESCL-CHIWXEEVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?