Merck
492183
Sigma-Aldrich
Dichlormethan-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methylen-13C-chlorid
Größe auswählen
250 MG
CHF 675.00
CHF 675.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 675.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 675.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−97 °C (lit.)
Dichte
1.341 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)